Yttrium(III)bromid, Hyrdrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13158.14 13158.22
13158.14EA 141 EUR
13158.14 13158.22
Yttrium(III)bromid, Hyrdrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)bromid
Purity: 99.99% Molecular Formula: YBr3.xH2O Formula Weight: 328.63(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic
Bitte beachten Hygroscopic. Store in cool, dry, conditions in well sealed container. Incompatible with water, moisture.
Formel: YBr₃·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049710
CAS-Nummer: 13469-98-2 (anhy)
EINECS: 236-728-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Total Rare Earth Oxide impurities 0.01% max.