Scandium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
18677.03
18677.06
18677.03EA
307
EUR
18677.03
18677.06
Scandium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Scandium(III)chlorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-84-9
Molecular Formula: ScCl3
Formula Weight: 151.32
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.39
Melting Point: 939°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011221
Formel:
Cl₃Sc Molecular Weight: 151.31 g/mol Schmelzpunkt: 939 °C Dichte: 2.39 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011221 CAS-Nummer: 10361-84-9 EINECS: 233-799-1 Merck Index: 14,8392 |