Scandium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
409359-1G 409359-5G
SIAL409359-1GEA 125 EUR
SIAL409359-1G SIAL409359-5G
Scandium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)chlorid
Formel: Cl₃Sc
Molecular Weight: 151.31 g/mol
Schmelzpunkt: 940
Dichte: 1.67 g/cm³ (940 °C)
MDL: MFCD00011221
CAS-Nummer: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1