Yttrium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Yttriumtrifluorid
13650.14 13650.36
13650.14EA 78.9 EUR
13650.14 13650.36
Yttrium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)fluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
Formel: F₃Y
Molecular Weight: 145,9 g/mol
Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1387 °C
Dichte: 4,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049714
CAS-Nummer: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III