Yttrium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
41424.09
41424.18
41424.30
41424.09EA
78.8
EUR
41424.09
41424.18
41424.30
Yttrium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis)
Yttrium(III)fluorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: YF3
Formula Weight: 145.90
Physical Form: 3-12mm Pieces
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
For vacuum deposition
Formel:
F₃Y Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1387 °C Dichte: 4,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049714 CAS-Nummer: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1,III |