Yttrium(III)fluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Yttriumtrifluorid
83106.14
83106.22
83106.14EA
78.9
EUR
83106.14
83106.22
Yttrium(III)fluorid ≥98%
Yttrium(III)fluorid
Purity: 98%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: F3Y
Formula Weight: 145.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 1387°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Formel:
F₃Y Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1387 °C Dichte: 4,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049714 CAS-Nummer: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1,III |