Yttrium(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Yttriumtrifluorid
007781-25G 007781-100G
FLUO007781-25GEA 51.8 EUR
FLUO007781-25G FLUO007781-100G
Yttrium(III)fluorid
Yttrium(III)fluorid
Formel: F₃Y
Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1387 °C
Dichte: 4,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049714
CAS-Nummer: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1,III