Scandium(III)iodid, ultra trocken ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
13687.03
13687.06
13687.03EA
316
EUR
13687.03
13687.06
Scandium(III)iodid, ultra trocken ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Scandium(III)iodid
Purity: 99.999%
CAS No.: 14474-33-0
Molecular Formula: ScI3
Formula Weight: 425.67
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00054037
Formel:
I₃Sc Molecular Weight: 425.67 g/mol Schmelzpunkt: 945 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054037 CAS-Nummer: 14474-33-0 EINECS: 238-469-0 |