Discandiumtrioxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Scandium(III)oxid, Scandiumoxid
11217.03 11217.06 11217.14
11217.03EA 109 EUR
11217.03 11217.06 11217.14
Discandiumtrioxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Discandiumtrioxid
Purity: 99.99% CAS No.: 12060-08-1 Molecular Formula: Sc2O3 Formula Weight: 137.91 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.964 Odour: Odourless Melting Point: 2485° Merck Reference: 14,8392 MDL No.: MFCD00011223
Formel: O₃Sc₂
Molecular Weight: 137,91 g/mol
Schmelzpunkt: 2485 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011223
CAS-Nummer: 12060-08-1
EINECS: 235-042-0
Merck Index: 14,8392