Discandiumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Scandium(III)oxid, Scandiumoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
294020-500MG 294020-5G
SIAL294020-500MGEA 84 EUR
SIAL294020-500MG SIAL294020-5G
Discandiumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Discandiumtrioxid
Formel: O₃Sc₂
Molecular Weight: 137,91 g/mol
Schmelzpunkt: 1000 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011223
CAS-Nummer: 12060-08-1
EINECS: 235-042-0
Merck Index: 14,08392