Yttrium(III)oxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid
194480020 194480100 194480500
ACRO194480020EA 20 EUR
ACRO194480020 ACRO194480100 ACRO194480500
Yttrium(III)oxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III)oxid
Formel: Y₂O₃
Molecular Weight: 225.81 g/mol
Siedepunkt: 4300
Schmelzpunkt: 2410 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base