Yttrium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid
11180.18
11180.30
11180.A1
11180.18EA
56.9
EUR
11180.18
11180.30
11180.A1
Yttrium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form:
In phosphors for Colour TV tubes, in microwave filters, and as a stabilizer for high-temperature service materials
Formel:
Y₂O₃ Molecular Weight: 225.81 g/mol Siedepunkt: 4300 Schmelzpunkt: 2410 Dichte: 5.01 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011473 CAS-Nummer: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |