Yttrium(III)oxid ≥99,9999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid
42864.09 42864.18 42864.30
42864.09EA 162 EUR
42864.09 42864.18 42864.30
Yttrium(III)oxid ≥99,9999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)oxid
Purity: 99.9999% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formel: Y₂O₃
Molecular Weight: 225.81 g/mol
Siedepunkt: 4300
Schmelzpunkt: 2410
Dichte: 5.01
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107