Yttrium(III)oxid ≥99,995% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver, REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid
44048.14 44048.22 44048.36
44048.14EA 135 EUR
44048.14 44048.22 44048.36
Yttrium(III)oxid ≥99,995% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver, REacton®
Yttrium(III)oxid
Purity: 99.995% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 25-50nm APS Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formel: Y₂O₃
Molecular Weight: 225,81 g/mol
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2410 °C
Dichte: 5,01
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107