Yttrium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204927-50G
204927-10G
SIAL204927-50GEA
409
EUR
SIAL204927-50G
SIAL204927-10G
Yttrium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)oxid
Formel:
Y₂O₃ Molecular Weight: 225.81 g/mol Siedepunkt: 4300 Schmelzpunkt: 2410 Dichte: 5.01 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011473 CAS-Nummer: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...