Yttrium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205168-10G 205168-250G 205168-50G
SIAL205168-10GEA 57.5 EUR
SIAL205168-10G SIAL205168-250G SIAL205168-50G
Yttrium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)oxid
Formel: Y₂O₃
Molecular Weight: 225.81 g/mol
Siedepunkt: 4300
Schmelzpunkt: 2410
Dichte: 5.01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5