Zirkonium(IV)bromid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zirkon(IV)bromid
86139.09
86139.18
86139.09EA
104
EUR
86139.09
86139.18
Zirkonium(IV)bromid ≥99%
Zirkonium(IV)bromid
Purity: 99%
CAS No.: 13777-25-8
Molecular Formula: ZrBr4
Formula Weight: 410.86
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 4.201
Melting Point: 450°/15 atm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049637
Formel:
Br₄Zr Molecular Weight: 410,84 g/mol Schmelzpunkt: 450 °C/15 atm Dichte: 4,201 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049637 CAS-Nummer: 13777-25-8 EINECS: 237-417-4 UN: 3260 ADR: 8,III |