Hafnium(IV)chlorid 99% -80 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
293250250 293251000
ACRO293250250EA 59.4 EUR
ACRO293250250 ACRO293251000
Hafnium(IV)chlorid 99% -80 mesh
Hafnium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Hf
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011034
CAS-Nummer: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %