Zirkonium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Zirkon(IV)chlorid, Zirkontetrachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647640-25G 647640-5G
SIAL647640-25GEA 521 EUR
SIAL647640-25G SIAL647640-5G
Zirkonium(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Zr
Molecular Weight: 233.03 g/mol
Siedepunkt: 3577
Schmelzpunkt: 437
Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011306
CAS-Nummer: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10307