Titan(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
007427-5G 007427-25G 007427-100G
FLUO007427-5GEA 315 EUR
FLUO007427-5G FLUO007427-25G FLUO007427-100G
Titan(III)fluorid
Titan(III)fluorid
Formel: F₃Ti
Dichte: 2,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042544
CAS-Nummer: 13470-08-1
EINECS: 236-732-4
UN: 3260
ADR: 8,II