Titan(IV)fluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11540.14 11540.22
11540.14EA 121 EUR
11540.14 11540.22
Titan(IV)fluorid ≥98%
Titan(IV)fluorid
Purity: 98% CAS No.: 7783-63-3 Molecular Formula: TiF4 Formula Weight: 123.89 Physical Form: Crystalline Density: 2.798 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 284° subl. Merck Reference: 14,9479 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00042545
Formel: F₄Ti
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,798
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042545
CAS-Nummer: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9479