Titan(IV)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
333239-100G
333239-10G
SIAL333239-100GEA
299
EUR
SIAL333239-100G
SIAL333239-10G
Titan(IV)fluorid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)fluorid
Formel:
F₄Ti Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 400 °C Dichte: 2,798 g/cm³ (20.5 °C) |
MDL:
MFCD00042545 CAS-Nummer: 7783-63-3 EINECS: 232-017-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,09619 |