Zirkonium(IV)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Zirkontetrafluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
311464-100G
311464-25G
SIAL311464-100GEA
135
EUR
SIAL311464-100G
SIAL311464-25G
Zirkonium(IV)fluorid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)fluorid
Formel:
F₄Zr Molecular Weight: 167,22 g/mol Dichte: 4,43 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011307 CAS-Nummer: 7783-64-4 EINECS: 232-018-1 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,10308 |