Titan(II)hydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12384.0100 1.12384.1000
1.12384.0100EA 160 EUR
1.12384.0100 1.12384.1000
Titan(II)hydrid, Sigma-Aldrich®
Titan(II)hydrid
Formel: H₂Ti
Dichte: 3,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151301
CAS-Nummer: 7704-98-5
EINECS: 231-726-8
UN: 1871
ADR: 4.1,
Merck Index: 14,09473
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 400 °C
Molar Mass 49.88 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Flash Point 400 °C
Density 3.76 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid