Hafniumdioxid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 0,5% Zr)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35666.03 35666.06 35666.14
35666.03EA 37.9 EUR
35666.03 35666.06 35666.14
Hafniumdioxid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 0,5% Zr)
Hafniumdioxid
Purity: 99.95%, CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formel: HfO₂
Siedepunkt: 5400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2774 °C
Dichte: 9,68
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588