Hafniumdioxid ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 0,5% Zr)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36204.09 36204.18
36204.09EA 91.3 EUR
36204.09 36204.18
Hafniumdioxid ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 0,5% Zr)
Hafniumdioxid
Purity: 99.9% CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 9.68 Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formel: HfO₂
Siedepunkt: 5400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2774 °C
Dichte: 9,68
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588