Hafniumdioxid, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40270.22 40270.36
40270.22EA 197 EUR
40270.22 40270.36
Hafniumdioxid, tech.
Hafniumdioxid
CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formel: HfO₂
Siedepunkt: 5400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2774 °C
Dichte: 9,68
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588