Titan(II)oxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Titanmonoxid, Titanoxid
42939.14
42939.22
42939.36
42939.14EA
110
EUR
42939.14
42939.22
42939.36
Titan(II)oxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Titan(II)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: Lump
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formel:
OTi Molecular Weight: 63,88 g/mol Siedepunkt: >3000 °C Schmelzpunkt: 1700 °C Dichte: 4,95 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036279 CAS-Nummer: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |