Titan(II)oxid ≥99,9% (Metall-Basis), Plätzchen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Titanmonoxid, Titanoxid
42940.14
42940.22
42940.14EA
168
EUR
42940.14
42940.22
Titan(II)oxid ≥99,9% (Metall-Basis), Plätzchen
Titan(II)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: 8-9mm(0.32-0.36in) dia x 6-7mm(0.24-0.28in) thick
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formel:
OTi Molecular Weight: 63,88 g/mol Siedepunkt: >3000 °C Schmelzpunkt: 1700 °C Dichte: 4,95 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036279 CAS-Nummer: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |