Titan(IV)oxid überwiegend Rutil 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Pigment White 6, Titansäureanhydrid, Titandioxid
194340050 194340250
ACRO194340050EA 59.2 EUR
ACRO194340050 ACRO194340250
Titan(IV)oxid überwiegend Rutil 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Molecular Weight: 79,88 g/mol
Siedepunkt: 2900 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4,23 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %