Titan(IV)oxid anatas Katalysatorträger
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pigment White 6, Titansäureanhydrid anatas, Anatas, Titandioxid anatas
43828.30 43828.A1 43828.A7
43828.30EA 90.8 EUR
43828.30 43828.A1 43828.A7
Titan(IV)oxid anatas Katalysatorträger
Titan(IV)oxid anatas
CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011269
Formel: TiO₂
Molecular Weight: 79,88 g/mol
Siedepunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 13,09549