Titan(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pigment White 6, Titansäureanhydrid, Titandioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204730-25G 204730-5G
SIAL204730-25GEA 186 EUR
SIAL204730-25G SIAL204730-5G
Titan(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Molecular Weight: 79,88 g/mol
Siedepunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549