Titan(IV)oxid anatas, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pigment White 6, Titansäureanhydrid anatas, Anatas, Titandioxid anatas
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
248576-100G
248576-10KG
248576-1KG
SIAL248576-100GEA
29.8
EUR
SIAL248576-100G
SIAL248576-10KG
SIAL248576-1KG
Titan(IV)oxid anatas, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)oxid anatas
Formel:
TiO₂ Molecular Weight: 79.88 g/mol |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 |