Titan(IV)oxid rutil ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pigment White 6, Titandioxid rutil, Rutil, Titansäureanhydrid rutil
44375.14 44375.22
44375.14EA 113 EUR
44375.14 44375.22
Titan(IV)oxid rutil ≥99,9% (Metall-Basis)
Titan(IV)oxid rutil
Purity: 99.9% CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 3-6mm Sintered Pieces Density: 4.23 Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formel: O₂Ti
Molecular Weight: 79.88 g/mol
Siedepunkt: 2500…3000 °C
Schmelzpunkt: 1830…1850 °C
Dichte: 4.23
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2
Merck Index: 14,9472