Titan(IV)oxid rutil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pigment White 6, Titandioxid rutil, Rutil, Titansäureanhydrid rutil
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
224227-100G 224227-500G
SIAL224227-100GEA 132 EUR
SIAL224227-100G SIAL224227-500G
Titan(IV)oxid rutil, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)oxid rutil
Formel: O₂Ti
Molecular Weight: 79.88 g/mol
Schmelzpunkt: 1855
Dichte: 4.197 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2