Titan(IV)oxid rutil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pigment White 6, Titandioxid rutil, Rutil, Titansäureanhydrid rutil
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637262-100G
637262-25G
637262-500G
SIAL637262-100GEA
258
EUR
SIAL637262-100G
SIAL637262-25G
SIAL637262-500G
Titan(IV)oxid rutil, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)oxid rutil
Formel:
O₂Ti Molecular Weight: 79,88 g/mol Schmelzpunkt: 1855 °C Dichte: 4,197 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 |