Zirkonium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Zirkon(IV)oxid, Zirkondioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544760-25G 544760-5G
SIAL544760-25GEA 163 EUR
SIAL544760-25G SIAL544760-5G
Zirkonium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Molecular Weight: 123.22 g/mol
Siedepunkt: 4300
Schmelzpunkt: 2680
Dichte: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180