Titan(IV)isopropoxid

Lieferant: abcr

Synonyme: Titantetraisopropanolat, Tetraisopropylorthotitanat, 2-Propanol Titan(IV)salz, Tetraisopropoxytitan(IV), Titan(IV)isopropoxid, Titansäuretetraisopropylester

AB106344.0100 AB106344.2000
ABCRAB106344.0100EA 0 EUR
ABCRAB106344.0100 ABCRAB106344.2000
Titan(IV)isopropoxid
Titan(IV)isopropoxid
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molecular Weight: 284.23 g/mol
Siedepunkt: 240
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51
MDL: MFCD00008871
CAS-Nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR