Titan(IV)isopropoxid ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Titantetraisopropanolat, Tetraisopropylorthotitanat, 2-Propanol Titan(IV)salz, Tetraisopropoxytitan(IV), Titan(IV)isopropoxid, Titansäuretetraisopropylester
35794.06 35794.14 35794.22
35794.06EA 47 EUR
35794.06 35794.14 35794.22
Titan(IV)isopropoxid ≥99,995% (Metall-Basis)
Titan(IV)isopropoxid
Purity: 99.995% CAS No.: 546-68-9 Molecular Formula: C12H28O4Ti Formula Weight: 284.23 Flash Point: 46°(115°F) Physical Form: Liquid Density: 0.955 Refractive Index: 1.4640 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: 16-20° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 3679474 Merck Reference: 14,9480 UN No.: 2413 MDL No.: MFCD00008871
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molecular Weight: 284.23 g/mol
Siedepunkt: 232 °C
Schmelzpunkt: 16…20 °C
Dichte: 0.955
Flammpunkt: 46 °C (115 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008871
CAS-Nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 14,9480