Titan(IV)isopropoxid zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Titantetraisopropanolat, Tetraisopropylorthotitanat, 2-Propanol Titan(IV)salz, Tetraisopropoxytitan(IV), Titan(IV)isopropoxid, Titansäuretetraisopropylester
8.21895.0250
8.21895.1000
8.21895.0250EA
48.9
EUR
8.21895.0250
8.21895.1000
Titan(IV)isopropoxid zur Synthese
Titan(IV)isopropoxid
Formel:
C₁₂H₂₈O₄Ti Molecular Weight: 284.23 g/mol Siedepunkt: 240 Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 0.9711 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 51 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008871 CAS-Nummer: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 UN: 2413 ADR: 3 III Merck Index: 12,09614 |