Titan(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Titantetraisopropanolat, Tetraisopropylorthotitanat, 2-Propanol Titan(IV)salz, Tetraisopropoxytitan(IV), Titan(IV)isopropoxid, Titansäuretetraisopropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
205273-500ML 205273-100ML 205273-2L
SIAL205273-500MLEA 76.1 EUR
SIAL205273-500ML SIAL205273-100ML SIAL205273-2L
Titan(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)isopropoxid
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molecular Weight: 284,23 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00008871
CAS-Nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614