Titan(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Titantetraisopropanolat, Tetraisopropylorthotitanat, 2-Propanol Titan(IV)salz, Tetraisopropoxytitan(IV), Titan(IV)isopropoxid, Titansäuretetraisopropylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

377996-100ML 377996-25ML 377996-5ML
SIAL377996-100MLEA 535 EUR
SIAL377996-100ML SIAL377996-25ML SIAL377996-5ML
Titan(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)isopropoxid
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molecular Weight: 284,23 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00008871
CAS-Nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR