Titan(IV)butoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
8.21084.0100EA 31.3 EUR
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
Titan(IV)butoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)butoxid
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009433
CAS-Nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)