Titan(IV)butoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Butanol Titan(IV)salz, Tetrabutylorthotitanat, Titan(IV)butanolat, Titantetrabutanolat, Titansäuretetrabutylester, Tetrabutoxytitan(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
244112-100G 244112-2KG 244112-500G 244112-5G
SIAL244112-100GEA 41.2 EUR
SIAL244112-100G SIAL244112-2KG SIAL244112-500G SIAL244112-5G
Titan(IV)butoxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)butoxid
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Molecular Weight: 340,34 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47 °C
MDL: MFCD00009433
CAS-Nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,III