Titan(IV)butoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
86910-1L 86910-250ML
SIAL86910-1LEA 172 EUR
SIAL86910-1L SIAL86910-250ML
Titan(IV)butoxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)butoxid
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47 °C
MDL: MFCD00009433
CAS-Nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,III