Titan(IV)ethanolat 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetraethoxytitan(IV), Titansäuretetraethylester, Ethanol Titan(IV)salz, Titantetraethanolat, Titan(IV)ethoxid, Tetraethylorthotitanat
312540500
312542500
ACRO312540500EA
67.4
EUR
ACRO312540500
ACRO312542500
Titan(IV)ethanolat 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Titan(IV)ethanolat
Formel:
C₈H₂₀O₄Ti Molecular Weight: 228.12 g/mol Siedepunkt: 150…152 °C (10 mmHg) Dichte: 1.08 g/cm³ Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009071 CAS-Nummer: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN: 1993 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥85 % |
Isopropyl alcohol | 5 to 15 % |