Titan(IV)ethanolat zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetraethoxytitan(IV), Titansäuretetraethylester, Ethanol Titan(IV)salz, Titantetraethanolat, Titan(IV)ethoxid, Tetraethylorthotitanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 81.6 EUR
8.21083.0250 8.21083.1000
Titan(IV)ethanolat zur Synthese
Titan(IV)ethanolat
Formel: C₈H₂₀O₄Ti
Molecular Weight: 228.12 g/mol
Siedepunkt: 150
Dichte: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009071
CAS-Nummer: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)