Titan(IV)methanolat ≥95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Tetramethylorthotitanat, Titantetramethanolat, Titansäuretetramethylester, Titan(IV)methanolat

77137.14 77137.22 77137.36
77137.14EA 77.1 EUR
77137.14 77137.22 77137.36
Titan(IV)methanolat ≥95%
Titan(IV)methanolat

Purity: 95% CAS No.: 992-92-7 Molecular Formula: Ti(OCH3)4.(CH3OH)x, x1 Flash Point: 48°(118°F) Physical Form: Granular/ lump Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 243°/52mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00014883

Formel: C₄H₁₂O₄Ti
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (52 mmHg)
Schmelzpunkt: 200…210 °C
Flammpunkt: 48 °C (118 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014883
CAS-Nummer: 992-92-7
EINECS: 213-596-4
UN: 3181
ADR: 4.1 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR