Titan(IV)methanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetramethylorthotitanat, Titantetramethanolat, Titansäuretetramethylester, Titan(IV)methanolat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
404950-10G 404950-50G
SIAL404950-10GEA 81.5 EUR
SIAL404950-10G SIAL404950-50G
Titan(IV)methanolat, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)methanolat
Formel: C₄H₁₂O₄Ti
Molecular Weight: 172.02 g/mol
MDL: MFCD00014883
CAS-Nummer: 992-92-7
EINECS: 213-596-4
UN: 3181
ADR: 4.1 III