Titan(IV)propanolat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Titan(IV)propoxid, ortho-Titansäuretetrapropylester, Titantetrapropanolat, Tetrapropylorthotitanat, 1-Propanol Titan(IV)salz, Titansäuretetrapropylester, Tetrapropoxytitan(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21107.0100
8.21107.0500
8.21107.0100EA
38.6
EUR
8.21107.0100
8.21107.0500
Titan(IV)propanolat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)propanolat
Formel:
C₁₂H₂₈O₄Ti Molecular Weight: 284,23 g/mol Siedepunkt: 137 °C (7 hPa) Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009365 CAS-Nummer: 3087-37-4 EINECS: 221-411-3 UN: 2413 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 284.22 g/mol |
Boiling Point | 170 °C (36 hPa) |
Flash Point | 38 °C |
Refractive Index | 1.4962 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |